Learn More
Thermo Scientific™ Biotin-11-dUTP Solution (1 mM)
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Biotin-11-dUTP eine enzymatische, nicht radioaktive DNA-Markierung durch.
Marke:  Thermo Scientific™ R0081
207.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10899570
  • 311.00 CHF / 50 Mikroliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Biotin-11-dUTP (Biotin-epsilon-aminocaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-desoxyuridin-5'-triphosphat]) wird als 1 mM mit NaOH auf pH 7,0 titrierte wässrige Lösung geliefert und ist für die enzymatische nicht radioaktive Markierung von DNA vorgesehen.
Biotin-11-dUTP kann mit reversen Transkriptasen, Taq DNA-Polymerase, phi29-DNA-Polymerase, Klenow-Fragment, Exo-, Klenow-Fragment und DNA-Polymerase I enzymatisch in die DNA eingebaut werden.
Biotin-11-dUTP kann mit reversen Transkriptasen, Taq DNA-Polymerase, phi29-DNA-Polymerase, Klenow-Fragment, Exo-, Klenow-Fragment und DNA-Polymerase I enzymatisch in DNA eingebaut werden.
Empfohlen für:
Enzymatische nicht-radioaktive DNA-Markierung während der PCR, Nick-Translation, cDNA-Synthese, Random-Priming oder Primer Extension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Biotin-11-dUTP Solution, 1 mM (50 μL)
Store at –20°C.
DNA-Polymerase
Biotin
Trockeneis
1 mM
Flüssig
Direkte Markierung
50 μl
cDNA-Synthese, Non-Radioactive Labeling
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2865175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0081
Chargennummer2869060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0081
Chargennummer2921115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberR0081
Chargennummer2965563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR0081
Chargennummer3054465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR0081
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Biotin-11-dUTP Solution (1 mM) > 50 μl