Learn More
Thermo Scientific™ 5-Fluororotsäure
Nachweis der Expression des URA3-Gens, das Orotin-5-monophosphat (OMP)-decarboxylase mit Thermo Scientific™ 5-Fluoroorotic Acid kodiert und bei Untersuchungen in der Molekulargenetik verwendet wird.
162.00 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluororotsäure |
---|---|
Produkttyp | 5-Fluororotsäure |
Form | Pulver |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10609920
|
Thermo Scientific™
R0811 |
1 g |
162.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10619920
|
Thermo Scientific™
R0812 |
5 g |
640.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
5-Fluororotsäure ist eine Hefe mit einem aktiven URA3-Gen (Ura+), die 5-FOA in das zelltoxische Fluorodesoxyuridin umwandelt (siehe nachfolgendes Schema). Hefestämme, die eine Mutation im URA3-Gen aufweisen, wachsen in der Gegenwart von 5-FOA, wenn dem Medium Uracil hinzugefügt wird. 5-FOA findet häufig Verwendung bei Experimenten mit Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 und URA5), Candida albicans (URA3) und E. coli (pyrF).
Umwandlung von 5-FOA in Fluorodesoxyuridin
Umwandlung von 5-FOA in Fluorodesoxyuridin
Spezifikation
5-Fluororotsäure | |
5-Fluororotsäure | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-Fluoroorotic acidmonohydrate