Learn More
Thermo Scientific™ Natriumacetatlösung (3 M), pH 5,2
Fällen Sie DNA und RNA mit dieser 0,22 μm membrangefilterten, sterilen, Nuklease-freien Lösung aus Natriumacetat aus.
Marke: Thermo Scientific™ R1181
28.26 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
3 M Natriumacetat-Lösung, pH 5,2, ist eine 0,22 μm-membrangefilterte, sterile, Nuklease-freie Lösung aus Natriumacetat. Diese Lösung wird routinemäßig bei der DNA- und RNA-Fällung verwendet.
Wird routinemäßig zur Fällung von DNA und RNA verwendet.Empfohlen für:
DNA-Präzipitation, RNA-Präzipitation.
Spezifikation
Natriumacetat | |
Natriumacetat-Lösung | |
5 x 1 ml | |
Flüssig |