Learn More
Thermo Scientific™ Bsp143I Buffer (10X)
Optimieren Sie mit diesem Puffer, der für eine bessere Stabilität mit BSA vorgemischt wurde, die Verdauung mit dem Restriktionsenzym Bsp143I.
Marke:  Thermo Scientific™ B13
23.85 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10384980
  • 35.35 CHF / 10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10X
1 mL
Bsp143I-Puffer
Herkömmliches Klonen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Bsp143I Buffer (10X) > 1 ml