Learn More
Thermo Scientific™ Buffer B (10X)
Mit Thermo Scientific™ 10x B-Puffer, vorgemischt mit BSA zur Erzielung höherer Stabilität, gewährleisten Sie die optimalen Reaktionsbedingungen für Restriktionsenzyme.
Marke:  Thermo Scientific™ BB5
24.17 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11889592
  • 35.83 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Fünf-Puffer-System gewährleistet optimale Reaktionsbedingungen für jedes Restriktionsenzym. Das System besteht aus 10x B(Blau)-, G(Grün)-, O(Orange)-, R(Rot)- und Tango(Gelb)-Puffern. Alle Restriktionsenzyme werden in farblich gekennzeichneten Röhrchen geliefert, um den empfohlenen Reaktionspuffer anzugeben. Der empfohlene Puffer und/oder der universelle Tango-Puffer werden mit jedem Enzym geliefert.
Für eine konsistente Enzymleistung enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer BSA, wodurch die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert wird und Schadstoffe, die eventuell in DNA-Vorbereitungen vorhanden sein können, gebunden werden. Mehrere Einfrier- und Auftauvorgänge der Puffer bewirken keine BSA-Ausscheidung.
Restriktionsenzyme zeigen im empfohlenen Puffer 100 % ihrer zertifizierten Aktivität. Einige Enzyme erfordern jedoch Additive, um 100 % der Aktivität zu erzielen. Beispielsweise benötigen AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I und TsoI S-Adenosylmethionin, das mit dem Enzym geliefert wird. AarI und BveI benötigen ein Oligonukleotid (auch im Lieferumfang des Enzyms enthalten), und Esp3I erfordert DTT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10X
5 x 1.0 mL
Puffer B
Herkömmliches Klonen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2869986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberBB5
Chargennummer2795985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBB5
Chargennummer2829683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBB5
Chargennummer2860353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberBB5
Chargennummer2891214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberBB5
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Buffer B (10X) > 5 x 1 ml