Learn More
Cytiva FEP Schlauch-Kit
Kann als Einlass- oder Auslassschlauch für Akta Avant Systeme verwendet werden
Marke:  Cytiva 28-9809-84
Artikelnummer. 12495710
  • 261.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einlassschläuche für ÅKTA Avant 25 oder Auslassschläuche für ÅKTA Avant 150.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchkit
1.6 mm
FEP
1/8 in.
1er-Packung
Name des Produkts
Cytiva FEP Schlauch-Kit > ID:1,6 mm