Learn More
Masterflex™ FEP-Schläuche
Hervorragend geeignet für den Transfer Materialien unter extremen Temperaturen oder stark korrosiven Stoffen.
106.00 CHF - 368.00 CHF
Spezifikation
Material | FEP |
---|---|
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.6 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von Materialien mit extremen Temperaturen oder stark korrosiven Materialien |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -454 °F |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15135075
|
Masterflex™
06406-76 |
11.1 mm |
162.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12625730
|
Masterflex™
06450-05 |
3.2 mm |
175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12645730
|
Masterflex™
06450-09 |
9.6 mm |
368.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13034847
|
Masterflex™
06406-72 |
6.4 mm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- FEP-Schläuche
- Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen
- Auch für hochreine Arbeiten geeignet
- Chemisch inert, ungiftig, hitzebeständig, mit niedrigem Reibungskoeffizienten
- Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
- Robust, kann jedoch noch bei -454 °F (-270 °C) gebogen werden
- Durchscheinend
- Zertifikate: Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
- Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zulassung
- Temperaturbereich: -454 bis +400 °F (-270 bis +205 °C)
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft.
Spezifikation
FEP | |
7.6 m | |
-454 °F | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
400 °F | |
FEP-Schläuche |
25 ft. | |
Übertragung von Materialien mit extremen Temperaturen oder stark korrosiven Materialien | |
-270 °C | |
Durchscheinend | |
204 °C |