Learn More
Cytiva Einlassschlauch-Kit aus FEP
Zur Verwendung in Proteinaufreinigungsanwendungen
Marke:  Cytiva 29024032
Artikelnummer. 15299774
  • 159.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Kit enthält Einlassschläuche für das automatisierte AKTA Start Proteinaufreinigungssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem
Einlassschlauchkit
Einlassschlauch
FEP
Name des Produkts
Cytiva Einlassschlauch-Kit aus FEP > ID:1,6 mm