Learn More
Tocris Bioscience™ Fenoldopam hydrochloride
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Selective D1-like dopamine receptor partial agonist (EC50 = 57 nM). Vasodilator in vivo and does not readily cross the blood-brain barrier. Also α2-adrenoceptor antagonist in vitro (Ki = 15 - 25 nM).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fenoldopam hydrochloride |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 342.22 |
Reinheit | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Fenoldopam hydrochloride >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur