Learn More
Fenoldopam hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18005222
Zum Warenkorb hinzufügen
Fenoldopam hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18005222
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18005222
Marke: Tocris Bioscience 1659/10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective D1-like partial agonist
Selective D1-like dopamine receptor partial agonist (EC50 = 57 nM). Vasodilator in vivo and does not readily cross the blood-brain barrier. Also α2-adrenoceptor antagonist in vitro (Ki = 15 - 25 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181217-39-0
Summenformel C16H17Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 342.216
InChI-Schlüssel NLMPGIXLXSPNFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym fenoldopam hydrochloride, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-4-hydroxyphenyl-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride, skf 82526 hydrochloride, inverted exclamation marka-fenoldopam hydrochloride, inverted exclamation marka-skf 82526 hydrochloride, 6-chloro-1-4-hydroxyphenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride, 1h-3-benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-4-hydroxyphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 21642479
IUPAC-Name 9-chloro-5-(4-hydroxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol;hydrochloride
SMILES C1CNCC(C2=CC(=C(C(=C21)Cl)O)O)C3=CC=C(C=C3)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenoldopam hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 342.22
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fenoldopam hydrochloride, Tocris Bioscience™ >