Learn More
Fenbendazol-Sulfon, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 54029-20-8 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Summenformel | C15H13N3O4S |
MDL-Nummer | MFCD00797921 |
Beilstein | 703211 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ANTHELMINTIK UND FLUKIZIDE |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Molekulargewicht (g/mol) | 331.35 |
Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fenbendazol-Sulfon, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur