Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to NPT Adapter Fittings, Straight
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
52.78 CHF - 69.07 CHF
Produktcode | Marke | Material (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30053952
|
Value Plastics
50119-95 |
Prolypropelene |
69.07 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30052983
|
Value Plastics
50119-94 |
White Nylon |
52.78 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standardsHaben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur