Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to NPT Adapter Fittings, Straight
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Marke:  Value Plastics 50119-94
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30052983
  • 52.78 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Spezifikation
Spezifikation
Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
1/8-27 NPT(M) Thread
White Nylon