Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style Caps
Seal luer ports with a secure and leak-proof connection
21.11 CHF - 25.50 CHF
Produktcode | Marke | Material (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30052968
|
Value Plastics
50120-53 |
White Nylon |
21.11 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30053116
|
Value Plastics
50120-41 |
Clear Polycarbonate |
25.50 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Ideal for capping off fluid transfer system. Thread design provides a secure closure—preventing contaminationHaben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur