Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style Caps
Seal luer ports with a secure and leak-proof connection
Marke:  Value Plastics 50120-53
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30052968
  • 21.11 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Ideal for capping off fluid transfer system. Thread design provides a secure closure—preventing contamination
Spezifikation
Spezifikation
Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
25/Pk.
Female Luer Thread, Cap
White Nylon