Learn More
Rogo Sampaic™ PINZETTE DUENN SPITZ 151MM
Marke: Rogo Sampaic™ FML002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Feilchenfeld Pinzetten | |
151 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ PINZETTE DUENN SPITZ 151MM > Länge:151mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur