Learn More
FCRN/FCGRT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
431.00 CHF - 612.00 CHF
Spezifikation
Antigen | FCRN/FCGRT |
---|---|
Verdünnung | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Simple Western 1:20, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Frozen Reported in scientific literature (PMID 24278022)., Knockout Validated |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18441971
|
Novus Biologicals
NBP1-89128-25ul |
25 μL |
431.00 CHF
25 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18739893
|
Novus Biologicals
NBP1-89128 |
612.00 CHF
0.10 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
FCRN/FCGRT Polyclonal specifically detects FCRN/FCGRT in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated.Spezifikation
FCRN/FCGRT | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Cynomolgus Monkey | |
P55899 | |
2217 | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LTFLLFSCPHRLREHLERGRGNLEWKEPPSMRLKARPSSPGFSVLTCSAFSFYPPELQLRFLRNGLAAGTGQGDFGPNSDGSFHASSSLTVKSGDEHHYCCIVQHAGLAQPLRVELESPAKS | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
40 kDa |
Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Simple Western 1:20, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Frozen Reported in scientific literature (PMID 24278022)., Knockout Validated | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Immunology | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig | |
FCGRT | |
IgG | |
Affinity Purified | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.