Learn More
FCGR2B 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Cell transient overexpression lysate for FCGR2B
Marke: Abnova H00002213-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32)
- Transfected cell line: 293T
- Plasmid: pCMV-FCGR2B full-length
- Host: Human
- Theoretical molecular weight: 34.21kDa
- Storage buffer: 1x sample buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% bromophenol blue)
Western Blotting
Spezifikation
293T | |
FCGR2B 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
34.21 | |
pCMV-FCGR2B full-length | |
100 μl | |
Human |
Western Blot | |
NM_004001 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-FCGR2B antibody (H00002213-B01) by western blotting | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL FCGR2B 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FCGR2B 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova > 100 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur