Learn More
3M™ Befestigungshaken und Schlaufe SJ352B
Klettverschluss
Marke:  3M™ 7100123266
Artikelnummer. 17207800
  • 102.00 CHF / 4 Rollen
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochleistungsklebstoff auf Gummibasis für Anwendungen in Innenbereichen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
  • Ermöglicht eine feste Klebeverbindung mit einer Vielzahl von Oberflächen
  • Nylongewebe ist so haltbar, dass Tausende Schließvorgänge möglich sind
  • Schnelle Befestigung zur Verringerung von Produktionszeit und Fertigungskosten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Befestigungsclip
Schwarz
4,4 mm
Rolle
1,25 m x 25 mm
Name des Produkts
3M™ Befestigungshaken und Schlaufe SJ352B > 25 mm x 1,25 m