Learn More
MP Biomedicals FastDNA™ SPIN Kit für Bodenproben
Schnelle Isolierung von PCR-fähiger genomischer DNA aus Boden- und anderen Umweltproben.
718.00 CHF - 856.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 ml |
---|---|
Konzentration | Bis zu 500 mg pro Präparation |
Format | Kit |
Isolation Technology | Glasmilch |
Probentyp | Bodenproben, Fäkalien, Klärschlamm, Abwasser, Umwelt, Kompost, Gülle, Rhizosphäre |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11492400
|
MP Biomedicals
116560200 |
50 Aufreinigungen |
718.00 CHF
50 Ansätze |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17584885
![]() |
MP Biomedicals
116560300 |
100 Aufreinigungen |
856.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das FastDNA™ SPIN Kit for Soil isoliert PCR-fähige genomische DNA schnell und effizient direkt aus Bodenproben in weniger als 30 Minuten. Konzipiert für die Verwendung mit FastPrep™ Geräten; pflanzliches und tierisches Gewebe, Bakterien, Algen, Pilzsporen und andere Mitglieder einer Bodenpopulation werden innerhalb von 40 Sekunden problemlos lysiert.
Proben werden in 2,0 ml-Röhrchen mit Lysematrix E gegeben, einer Mischung aus Keramik- und Silika-Partikeln, die alle Bodenorganismen, einschließlich historisch schwieriger Quellen, wie z. B. eubakterielle Sporen und Endosporen, grampositive Bakterien, Hefe, Algen, Nematoden und Pilze, effizient lysieren. DNA wird mit SPIN-Filtern gereinigt und die eluierte DNA ist für PCR, Restriktionsverdau, Elektrophorese und jede andere gewünschte Anwendung bereit.
Folgende Komponenten sind enthalten: 2,0 ml-Röhrchen mit Lysematrix E, Natriumphosphatpuffer, MT-Puffer, PPS-Lösung, Bindungsmatrix, Spin-Modul, Auffangröhrchen, konzentrierter SEWS-M, DES und BBS Gel-Ladefarbstoff, ausreichend für 50 oder 100 Präparationen.
Spezifikation
2 ml | |
Kit | |
Bodenproben, Fäkalien, Klärschlamm, Abwasser, Umwelt, Kompost, Gülle, Rhizosphäre | |
Isolieren bakterieller, pilzartiger, pflanzlicher und tierischer genomischer DNA aus Boden- und anderen Umweltproben, einschließlich Sediment, Schlamm, Kompost, Gülle, Rhizosphäre, Abwasser und mehr | |
Isolieren bakterieller, pilzspezifischer, pflanzlicher und tierischer genomischer DNA | |
30 min |
Bis zu 500 mg pro Präparation | |
Glasmilch | |
FastPrep™ Gerät | |
Nukleinsäure-Isolierung, Mini-prep | |
DNA |
Sicherheit und Handhabung
- FastDNA SPIN Kit for Soil
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Dodecyl Sulfate, Polyvinylpyrrolidone (PVP 40), Guanidine Thiocyanate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.