Learn More
Thermo Scientific™ FastAP wärmeempfindliche alkalische Phosphatase (1 U/μl)
Katalysieren Sie die Entfernung von 5'- und 3'-Phosphatgruppen aus DNA, RNA, Nukleotiden und Proteinen mit dieser thermosensitiven alkalischen Phosphatase.
68.75 CHF - 558.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 U/μl |
---|---|
Enzym | Phosphatase |
Kompatibler Puffer | PCR-Puffer, Enzympuffer |
Produkttyp | Alkalische Phosphatase |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10151000
|
Thermo Scientific™
EF0651 |
1000 E |
154.00 CHF
1000 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10699730
|
Thermo Scientific™
EF0652 |
5 x 1000 E |
558.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10819230
|
Thermo Scientific™
EF0654 |
300 E |
68.75 CHF
300 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
FastAP Thermosensitive alkalische Phosphatase katalysiert die Abgabe von 5'- und 3'-Phosphatgruppen aus DNA, RNA und Nukleotiden. Dieses Enzym entfernt zudem Phosphatgruppen aus Proteinen.
FastAP ist eine neuartige alkalische Phosphatase, die in allen Thermo Scientific Restriktionsenzympuffern und PCR-Puffern aktiv ist. Es dephosphoryliert alle Arten von DNA-Enden (stumpfe, 5'- und 3'-Überhänge) in 10 Minuten bei 37°C. Das Enzym wird in 5 Minuten bei 75°C inaktiviert. Aus diesem Grund ist es nicht mehr erforderlich, die alkalische Phosphatase vor der Ligation zu entfernen.
Besondere Eigenschaften
- Rekombinantes Enzym
- Schnelle Dephosphorylierung – -10 Minuten bei 37 C
- Schnelle und vollständige Inaktivierung -5 Minuten bei 75°C
- Gleichzeitiger Verdau und Dephosphorylierung von Vektor-DNA
- 100 % aktiv in Restriktionsenzym- und PCR-Puffern
- Ein Protokoll für alle Arten von DNA-Enden:
- 5'-Überhänge
- 3'-Überhänge
- stumpfe Enden
- einzelne Nukleotide
- PCR-Aufreinigung in Verbindung mit Exo I
- Protein-Dephosphorylierung
Spezifikation
1 U/μl | |
Phosphatase | |
PCR-Puffer, Enzympuffer | |
Alkalische Phosphatase |