Learn More
Fast Garnet GBC Base 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501981
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-56-3
Summenformel C14H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 225.295
MDL-Nummer MFCD00007733
InChI-Schlüssel PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
IUPAC-Name 2-Methyl-4-[(2-Methylphenyl)Diazenyl]Anilin
SMILES CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fast Garnet GBC base
Namenshinweis 97%
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel NH2C6H3(CH3)N=NC6H4CH3
Beilstein 16, 344
Merck Index 15, 415
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 225.29
Reinheit (%) ≥96.0%
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Braun/Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Garnet GBC base
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Fast Garnet GBC Base 97 %, Thermo Scientific Chemicals >