Learn More
Fast Blue B Salz, MP Biomedicals™
Marke: MP Biomedicals 0215020110
85.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24374" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 10 g |
---|
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
10 g |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fast Blue B Salz, MP Biomedicals™ > 10g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur