Learn More
Sulfobromphthalein-Natriumhydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16534454
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sulfobromphthalein-Natriumhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16534454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16534454
Marke: Thermo Scientific Acros 464962500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122547-49-3
Summenformel C12H14NNaO5S·xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 307.3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Faropenem sodium hydrate
Menge 250 mg
Formelmasse 307.3
Name des Produkts
Sulfobromphthalein-Natriumhydrat, Thermo Scientific Chemicals >