Learn More
Memmert™ Lüfterdrehzahlüberwachung für UF160plus
Lüfterdrehzahlüberwachung mit Abschaltung der Heizfunktion und Alarm bei Ausfall.
Marke: Memmert™ UF160plusV4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Abschaltheizung
- Mit Alarm
Spezifikation
UF160plus Ofen | |
Lüfterdrehzahlüberwachung | |
Schalter und Alarm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Lüfterdrehzahlüberwachung für UF160plus > Kann verwendet werden mit: UF160plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur