Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Braunglas
Standardfläschchen für GC und HPLC.
27.25 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Klemme
Verpackungsart CleanPack, Polypropylen-Box
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Basisausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Basisausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11545884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0477
2 ml Bernsteinfarbig Flachboden
27.25 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10678005
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 1956
0,4 mL Bernsteinfarben Flachboden
127.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11525904
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 09 1767
1,85 mL Klar Flachboden
60.25 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm
  • Bördelhals
  • Flacher Boden
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
Spezifikation
Spezifikation
11.6 mm
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
100
Glas
Klemme
32 mm
ND11
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Braunglas