Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Erhöhen Sie die Vielfältigkeit Ihres Labors
593.00 CHF - 704.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, cULus, RoHS |
---|---|
Reglertyp | PID |
Material | Pulverbeschichteter Stahl |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 ° bis 130 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C) |
Benötigt: Das Gerät muss mit Blöcken bestellt werden.
Produktcode | Marke | No. of Places | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | No. of Places | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15387928
|
Fisherbrand™
88860024 |
1 Block | 200-240 V 50/60 Hz (CN, EU, UK) |
593.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15397928
|
Fisherbrand™
88860025 |
2 Blöcke | 200-240 V 50/60 Hz (CN, EU, UK) |
689.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15317938
|
Fisherbrand™
88860026 |
4 Blöcke | 200-240 V 50/60 Hz (CN, EU, UK) |
704.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Mehr Vielseitigkeit im Labor
Fisher Scientific™ Isotemp Digitale Heizgeräte für Trockenbäder/Trockenblockerhitzer verfügen über eine große Bandbreite an Konfigurationen mit austauschbaren Modulblöcken für eine Vielzahl an Anwendungsbedürfnissen. Entwickelt für einfache und komplexe Anwendungen bei Temperaturen bis maximal 130 °C, mit Zeitschaltuhr, lieferbar in Blockgrößen von 1, 2 und 4 .
- Digitale Steuerungen und Anzeige von Zeit und Temperatur
- Fortschrittliche, interne Temperaturfühlsonde für eine außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
- Präzise Temperatursteuerung mit PID-Schaltung
- Die Temperaturkalibrierung ermöglicht den Abgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
- Die Zeitschaltuhr ermöglicht dem Anwender eine genaue Überwachung der Erwärmdauer
- Die große Auswahl an austauschbaren Hitzeblocks aus Aluminiumlegierung bietet eine hohe Vielseitigkeit und ermöglichen dem Anwender eine einfache Reinigung und Desinfektion
- Die pulverbeschichtete Stahlkörperkonstruktion sorgt für hohe Haltbarkeit
- Ein integriertes Bauteil zum Schutz vor zu hohen Temperaturen garantiert die Sicherheit der Probe und des Anwenders
- Anpassung von Temperaturabweichungen
Anwendungen:
Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophorese-Gel-Degeneration und Serumgerinnung
Warranty
2 Jahre standardmäßig eingeschränkte Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Spezifikation
CE, cULus, RoHS | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Umgebungstemperatur +5 ° bis 130 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C) | |
≤ 20 min 30 ° bis 130 °C | |
≤ ± 1 °C | |
2 Jahr, Austausch | |
3,9 in. | |
50/60 |
PID | |
< 80% | |
Trockenbad/Block | |
≤ ± 0,5 °C | |
0 bis 99:59 min oder Dauerbetrieb | |
7,9 in. | |
100 mm |