Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind™-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Unleash the power of precision in your DNA research with Eppendorf DNA LoBind Tubes. Engineered with proprietary LoBind technology, these microcentrifuge tubes redefine sample handling, minimizing the risk of loss and maximizing DNA recovery. Ideal for low-concentration applications, including PCR, qPCR, and DNA sequencing, these tubes ensure accuracy, purity, and optimal yields.
19.53 CHF - 35.70 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Verschlussmaterial HDPE
Farbe Transparent, Klar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit DNA- und RNA-Anwendungen in der forensischen Analyse, für Mikroarrays, Sequenzieren der nächsten Generation, Genklonierung und für allgemeine Molekularbiologie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
10051232
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030108051
1.5 mL 30,000 x g
19.53 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10686313
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0.5 mL 30,000 x g
35.70 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10031282
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
2 mL 25,000 x g
24.27 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Surface-coating-free, including substances like silicone, plasticizers, biocides or mold release agents to reduce the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade guarantees freedom from human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • Available in tube, microplate, and deep-well plate formats for convenient upscaling of experiments.
  • Precision lid sealing minimizes evaporation rates in the tube format.
  • Suitable for molecular biology applications with a centrifugation speed rating of up to 30,000 x g (25,000 x g for 2.0 mL tube).
  • Snap, screw, and SnapTec™ cap options available.
Spezifikation
Spezifikation
Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Transparent, Klar
DNA- und RNA-Anwendungen in der forensischen Analyse, für Mikroarrays, Sequenzieren der nächsten Generation, Genklonierung und für allgemeine Molekularbiologie
250 Pk.
Unsteril
Ja
Zylindrisch
Konisch
Mikrozentrifugenröhrchen
HDPE
Polypropylen
Safe-Lock Deckel
250 Röhrchen (5 Beutel x 50 Röhrchen)
Ja
Autoklavierbar
Frei von PCR-Inhibitoren
Schnappverschluss
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ DNA LoBind™-Röhrchen