Learn More
Pohli™ Fallschutzverpackung (FSP/P)
Fallschutzverpackungen vom Typ FSP/P enthalten Textilbänder mit Kunststoffgriffen.
Marke:  Pohli™ 03048184
Artikelnummer. 13578940
  • 234.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • 25-Liter-Verbundverpackungen (UN)6PH1/X1.8/250/D/2017-pohli,
  • Oberfläche der Ballonfläche aus Glas DIN 70 mm, manipulationssicher, Typ FSP/P
  • Hartschaum aus PSE.
  • Textilbänder mit Kunststoffgriffen
  • Schwarzer manipulationssicherer Verschluss, DIN 70 mm
  • Lupolen 4261A, 2 mm EPE-Auskleidung mit 0,2 mm PTFE-laminierter Scheibe
  • Fest angebrachter manipulationssicherer Ring (PP)
Spezifikation
Spezifikation
Fallschutzverpackung
Schwarzer, manipulationssicherer DIN 70 mm-Verschluss, Lupolen 4261A, 2 mm EPE-Auskleidung mit 0,2 mm-Verbundscheibe aus PTFE
25 l
400 x 400 x 610 mm
FSP/P
Flintglas, geschäumtes Polystyrol
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pohli™ Fallschutzverpackung (FSP/P) > L x B x H: 400 x 400 x 610 mm
Aufgrund von Glaskrankheiten kann es vorkommen, dass die Ballonflaschen im Inneren eine Kruste auf der Oberfläche haben. Feuchtigkeit während der Lagerung führt dazu, dass Salze das Glas hydratisieren und auslaugen. Bei einer Verringerung der relativen Luftfeuchtigkeit können diese hydrierten Salze dann eine Kruste auf der Oberfläche bilden. Diese Salze sind Natriumkarbonat, Calciumkarbonat und Siliziumdioxid. Daher empfehlen wir, die Ballonflaschen vor dem Befüllen zu waschen.