Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
Marke:  Falcon™ 355000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10728502
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
  • Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Belüftete Verschlusskappen verfügen über eine hydrophobe 0,2 μm Membran für optimale Eigenschaften beim Gasaustausch
  • Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20,2 oz.
600 ml
Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum
40/Karton
Rechteckig
Steril
Verschlusskappe mit Dichtring
Polyethylen
Polystyrol
Schräg
5/Packung
TC-behandelt
Rechteckig
150 cm2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4245028 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/06/2025 Catalog Number355000
Chargennummer4084026 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/07/2024 Catalog Number355000
Chargennummer2148014 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/07/2023 Catalog Number355000
Chargennummer2148014 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/06/2023 Catalog Number355000
Chargennummer2143001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/04/2023 Catalog Number355000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben > Ohne Barcode; Stopfendichtung; 600 ml; schräger Hals; Standard; 150 cm2
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.