Learn More
Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind mit Zellkultur-behandelter und mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.
Marke:  Falcon™ 353226
Artikelnummer. 10599891
  • 110.52 CHF / 36 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich mit gewebekulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, nichtrecyceltem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
  • Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
  • Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
  • Gammasterilisiert
  • Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
  • Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
  • Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
  • Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
  • Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
  • Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
Medizinische Aufreißverpackung. Einzeln auf wiederverwertbaren PET-Tabletts in Behältern mit jeweils 50 Stück verpackt, oder in Großpackungen mit Deckeln entweder in Beuteln mit jeweils sechs Stück, 36 pro Behälter, oder in Beuteln mit jeweils fünf Stück (96 Well Platten), 50 pro Behälter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 x 6
Ja
Flach
Durchsichtig
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Platte
24
36/Karton
Innenpackungen mit je 6 Stück
Durchsichtig
Polystyrol
3,5 ml
2 cm2
Rechteckig
Zellkultur
1,5 bis 2,2 ml
Deckel
6/Packung
36/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5005955 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/06/2025 Catalog Number353226
Chargennummer4178010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number353226
Chargennummer4145050 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog Number353226
Chargennummer4146015 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2024 Catalog Number353226
Chargennummer3282004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number353226
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol > 6 St./Beutel; Standard; 24-Well