Learn More
Falcon™ Platten für Gewebekulturen
GREENER_CHOICE
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Falcon™ 351172
173.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10748692
  • 182.72 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich mit gewebekulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, nichtrecyceltem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
  • Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
  • Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
  • Gammasterilisiert
  • Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
  • Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
  • Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
  • Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
  • Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
  • Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
Medizinische Aufreißverpackung. Einzeln auf wiederverwertbaren PET-Tabletts in Behältern mit jeweils 50 Stück verpackt, oder in Großpackungen mit Deckeln entweder in Beuteln mit jeweils sechs Stück, 36 pro Behälter, oder in Beuteln mit jeweils fünf Stück (96 Well Platten), 50 pro Behälter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0,32 cm2
Nicht behandelt
Polystyrol
1,5 bis 2,2 ml
Unbehandelt
Flacher Boden (F-Well)
1/Packung
Mit Deckel
8 x 12
Transparent
96
Steril
0,37 mL
50/Karton
1/Tablett, 50/Karton
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Platten für Gewebekulturen > Klar; Standard, mit Deckel; Ja; Keine; Flach