Learn More
Falcon™ Verschlusskappen für Rundboden-Röhrchen 12x75mm (VE=2000Stck.)
Für Falcon Röhrchen mit rundem Boden
Marke: Falcon™ 352032
107.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Polyethylen-Kappen verfügen über eine patentierte, zweistufige Passform, lose für aerobe Kultivierung, dicht für die Abdichtung.
- Zwei Positionen: Lose für aerobe Kultivierung, straff für die Versiegelung
Bestellinformation
In Beuteln zu 500 Stück geliefert; Kiste mit vier Beuteln.
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Naturfarben | |
2000/Karton |
Polyethylen | |
500/Packung | |
Falcon™ 75 l x 12 mm Außendurchmesser 5 ml-Röhrchen aus Polystyrol und Polypropylen mit rundem Boden |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
30224063 | Qualitätsbescheinigung | 04/06/2025 | 352032 |
28824115 | Qualitätsbescheinigung | 24/05/2025 | 352032 |
01525556 | Qualitätsbescheinigung | 01/05/2025 | 352032 |
21324028 | Qualitätsbescheinigung | 25/02/2025 | 352032 |
19124025 | Qualitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 352032 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30