Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke: Falcon™ 352001
Beschreibung
- Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
Spezifikation
Naturfarben | |
Klar | |
14 mL | |
Polystyrol | |
Schnappverschluss mit zwei Positionen | |
Steril | |
17 mm | |
Reagenzgläser |
Polyethylen | |
1400 × g | |
100 mm | |
Ja | |
Einzeln verpackt, 500/Karton | |
Nein | |
Schnappverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden > Schnappverschluss mit zwei Positionen; Nennvolumen: 14 ml; Abmessungen (nominal): 17 x 100 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur