Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke: Falcon™ 352017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weitverbreitet und in Laborprotokollen dokumentiert
- Steril, pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml (Bestellnr. 352008 unsteril)
Die Grundlage für einheitliche Forschungsergebnisse
- Zuverlässige Rückhaltevorrichtung für Laborflüssigkeitsproben
- Polystyrol-Röhrchen eignen sich am besten für Verfahren, die hohe optische Klarheit erfordern
- Verpackungsmaterialien im medizinischen Stil
- RZB-Wert 1.400 (RZB-Angaben beziehen sich auf die in g-Kraft gemessene relative Zentrifugalkraft für Materialien mit einem spezifischen Gewicht von 1,0, die in einem geeigneten Rotor mit angemessenem Polster und Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden. Röhrchen, die mit organischen Lösungsmitteln bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden, können niedrigere RZB-Werte haben.)
- Die Abmessungen und Volumina der Röhrchen sind ungefähre Angaben
Spezifikation
Klar | |
14 mL | |
Polystyrol | |
125/Beutel, 1000/Karton | |
Nein | |
Nicht enthalten |
1400 × g | |
100 mm | |
Ja | |
Steril | |
17 mm | |
Reagenzgläser |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
19724096 | Qualitätsbescheinigung | 05/04/2025 | 352017 |
14124049 | Qualitätsbescheinigung | 25/12/2024 | 352017 |
11324070 | Qualitätsbescheinigung | 27/07/2024 | 352017 |
24723042 | Qualitätsbescheinigung | 13/12/2023 | 352017 |
05424028 | Konformitätsbescheinigung | 23/04/2024 | 352017 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden > Keine; 14 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur