Learn More
Falcon™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
BIOPHARMA
Hergestellt aus Polypropylen für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Falcon™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind für Zentrifugation bis 7500 x g getestet.
Marke:  Falcon™ 352076
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12776678
  • 105.79 CHF / 48 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Dichtungsschraubverschluss aus Polyethylen
  • Permanente Graduierungen
  • Max. RZB: 7500 x g
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert
Bestellinformation
48/Beutel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Klar
Polypropylen
Permanente Graduierungen, Polystyren-Schraubverschlüsse mit Stopfendichtung
8
Konisch
5,91 oz.
Schraubverschluss
Ja
7500 × g
2,4 in.
175 mL
Für volumetrische Präzision, Sterilität, Pyrogenität, steriles Verarbeiten von Flüssigkeiten
48
Steril
118 mm
Konisch
61 mm
Zentrifugenröhrchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer34124024 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog Number352076
Chargennummer31724021 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number352076
Chargennummer28324016 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number352076
Chargennummer30524019 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number352076
Chargennummer22924013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/01/2025 Catalog Number352076
Name des Produkts
Falcon™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Polypropylen; 175 ml; kein Gestell