Learn More
Falcon™ griffige Gewebekulturschalen
Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen. Corning™ Falcon™ Griffige Gewebekulturschalen sind so konzipiert, dass sich die einzelnen Schalen oder kleine Schalenstapel besonders leicht anheben lassen.
267.50 CHF - 292.41 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Ja |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Flach |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10038820
![]() ![]() |
Falcon™
353001 |
40,28 mm | 11,78 cm2 | 2,5 bis 3 ml |
267.50 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10099170
![]() |
Falcon™
353004 |
54,74 mm | 19,5 cm2 | 6 bis 7 ml |
292.41 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
- Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
- Nicht-pyrogen
- Gammasterilisiert
- In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
Bestellinformation
Verpackung: 20 pro Beutel (25 Beutel pro Karton).
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Rund | |
Zellkultur | |
Deckel | |
20/Packung |
Ja | |
Flach | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
500/Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ griffige Gewebekulturschalen