Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 12-Mikrotiterplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zellkulturen auf permeablen Trägern ergeben eine größere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke:  Falcon™ 353181
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10277330
  • 374.80 CHF / 48 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ermöglichen unabhängigen Zugriff auf basolaterale und apikale Domänen polarer Zellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
  • Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
  • Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
  • Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
  • Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.9 cm2
8,0 x 105 Poren/cm2
Transparente Membranen
10.5 mm
48/Karton
TC-behandelt
12
PET
3 μm
12-Well-Platte
6/Packung
TC-behandelt
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4259012 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number353181
Chargennummer4192012 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/09/2024 Catalog Number353181
Chargennummer4130006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/07/2024 Catalog Number353181
Chargennummer3255006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number353181
Chargennummer3131011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/11/2023 Catalog Number353181
Name des Produkts
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 12-Mikrotiterplatten > Für 12 Well-Platten; Oberfläche: 0.9 cm2; Porengröße: 3 um; Membrandurchmesser: 10.5 mm; transparent