Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 12-Mikrotiterplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zellkulturen auf permeablen Trägern ergeben eine größere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke:  Falcon™ 353182
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10061051
  • 314.39 CHF / 48 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ermöglichen unabhängigen Zugriff auf basolaterale und apikale Domänen polarer Zellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
  • Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
  • Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
  • Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
  • Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.9 cm2
8 μm
12-Well-Platte
6/Packung
TC-behandelt
Steril
PET
Transparente Membranen
10.5 mm
48/Karton
TC-behandelt
12
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5054066 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/05/2025 Catalog Number353182
Chargennummer4266027 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog Number353182
Chargennummer4194063 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/11/2024 Catalog Number353182
Chargennummer4128906 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/07/2024 Catalog Number353182
Chargennummer4128906 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/07/2024 Catalog Number353182
Name des Produkts
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 12-Mikrotiterplatten > Für 12 Well-Platten; Oberfläche: 0.9 cm2; Porengröße: 8 um; Membrandurchmesser: 10.5 mm; transparent