Learn More
Falcon™ Platten für Gewebekulturen Artikelnummer.: 10413972
Zum Warenkorb hinzufügen
Falcon™ Platten für Gewebekulturen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10413972 Alle ansehen Corning Produkte
Zellkultur-Platte, 40 − 275 μl
Click to view available options
Produkttyp:
Mikrotiterplatte
Zellkultur-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch):
1,5 bis 2,2 ml
40 − 275 μl
Artikelnummer. 10413972
Marke: Falcon™ 353936
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Deckel
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Erhältlich mit Gewebekultur behandelten und unbehandelten Oberflächen.Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
  • In Großpackungen als medizinische Trays (abziehbarer Verschluss) verpackt für eine praktische, aseptische Handhabung
  • Platten seitlich gelagert, wodurch eine Markierung/Beschriftung vor der Entnahme möglich ist
  • Zellkulturbehandelt
Bestellinformation
Steril verpackt, 14 Platten pro Tablett
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Bindungsart TC-behandelt
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Zellkultur-Platte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 40 − 275 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0,37 ml/370 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 84/Karton
Anzahl pro Packung 14/Packung
Menge 84/Karton
Name des Produkts
Falcon™ Platten für Gewebekulturen >