Learn More
Falcon™ 96-Well-Assay-Platten
Farbe:Transparent; Sterilität:Nicht steril
Marke: Falcon™ 353263
Beschreibung
- Standardmäßig unbehandelte Polystyrolplatten sind hydrophob
- Griffige gezahnte Basis (nur an langen Seiten), kompatibel mit menschlichen und Roboterhänden
- Alphanumerisches Notationssystem zur Identifizierung von Wells
- Erfüllt die ANSI/SBS-Standardabmessungen für Mikrotiterplatten
- Nicht pyrogen
- Praktische, aufschraubbare Verpackung in medizinischer Art für die individuelle Produktpräsentation
Spezifikation
Standard | |
Nicht behandelt | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
25/Packung |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Unbehandelt | |
100/Karton | |
100/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ 96-Well-Assay-Platten > Konisch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur