Beschreibung
- Brillen mit weichem Kristallgestell und einem breiten Abstützbereich rund um das Gesicht sorgen für mehr Tragekomfort
- Spezialkanal an der Gestellseite, die Bügel von individuell verschriebenen Brillen aufnehmen können
- Das Modell passt gut zu individuell verschriebenen Brillen
- Ein spezieller Kopfbügel aus Neopren sorgt für gute chemische Beständigkeit und einfache Reinigung
- Speziell für den Transport von Abreißfolien entwickelt
- Ein Ersatzstreifen ist im Lieferumfang enthalten
- Durch die Antifog-Beschichtung beschlägt das Glas weniger
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Lebensmittelindustrie |
Kopfgurtmaterial | Neopren |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Einzelheiten zur Belüftung | Indirekte Belüftung |
Material | PVC |
Lens Material | Acetat |
Frame Type | Soft Frame |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000062783
DateigrößeVersion: 217 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Fahrenheit™ Schutzbrille [geschlossen] >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur