Learn More
BINDER™ Kalibrierung O2
Kalibrierung O2 - Kalibrierung von O2 bei einem vorgegebenen Wert, die Messung erfolgt mit analysiertem Testgas bei 5%, inklusive Zertifikat
Marke:  BINDER™ DL30-0402
Artikelnummer. 15642316
  • 405.23 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • O2-Messung mit analysiertem Prüfgas bei5 % oder bei spezifiziertem Wert
  • Zur Verwendung mit Inkubatoren der C- und CB-Serie
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrierung O2 – einschließlich Zertifikat, O2-Messung mit analysiertem Prüfgas bei 5 % oder bei einem spezifizierten Wert
BINDER Kammern Serie CB-S, CB, CBF
Kalibrierungszertifikat
Kohlendioxidmessung
Name des Produkts
BINDER™ Kalibrierung O2 > Zur Verwendung mit der C- und CB-Serie