missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von UF160plus
Kalibrierung im Memmert Werk auf drei Temperaturwerte.
Marke: Memmert™ UF160plusD00128
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auf drei Temperaturwerte: 100 °C, 160 °C und 220 °C
Spezifikation
UF160plus Ofen | |
Messstelle Schrankmitte | |
Zertifikat zu 3 Temperaturen | |
Standardwerkskalibrierungszertifikat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von UF160plus > Kann verwendet werden mit: UF160plus.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur