Learn More
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
212.00 CHF - 598.00 CHF
Spezifikation
Antigen Factor VIII
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Western Blot 2 ug/mL, ELISA reported in scientific literature, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18787073
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-91761SS
0.025 mg
212.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18727803
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-91761
0.1 mg
598.00 CHF
0.10 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Factor VIII Polyclonal specifically detects Factor VIII in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™