Learn More
MULTIROIR F64 Transportwagen
Roter Transportwagen F64 für Kunststoffbehälter mit 4 Schwenkrollen
Marke:  MULTIROIR ARO64RGU
Artikelnummer. 17226880
  • 116.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Roter Transportwagen F64
  • Für Kunststoffbehälter 600 x 400
  • Material: ABS
  • Tragfähigkeit: 250 kg
  • Mobilität: 4 Schwenkrollen
  • Außenabmessungen: 620 x 420 mm
Spezifikation
Spezifikation
250 kg
620 x 420 mm
Transport aller Produktarten
600 x 400-Standard-Euro-Behälter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MULTIROIR F64 Transportwagen > 620 x 420 mm