Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Sichern Sie die Spitzen mit ClipTip Technologie und sorgen Sie mit Thermo Scientific™ Mehrkanalpipetten für eine vollständige Versiegelung auf jedem Kanal mit minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze.
Marke:  Thermo Scientific™ 4661130N
766.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15581935
  • 1095.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 200
8
Pipette
0,2 μl
F1-ClipTip
F1-ClipTip™
10 bis 100 μl
Gelb
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-05-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten > Finnpipette™ F1 ClipTip™ 8-Kanal-Pipette, Volumenbereich: 10 bis 100 μl; Farbcode: Gelb; kompatible Spitzen: ClipTip 200; Packungsgröße: 1 Stück
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.