Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit festgelegtem Volumen
GREENER_CHOICE
Mit der renommierten ClipTip Technologie, die beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen nahezu keinen Kraftaufwand erfordert, eignen sich die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten mit festgelegtem Volumen hervorragend für die Verwendung in vorgegebenen Arbeitsabläufen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4651210N
151.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15591915
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 50
1
25 μl
F1-ClipTip Festvolumen
Pipette mit festem Volumen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit festgelegtem Volumen > 25
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.