Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit festgelegtem Volumen
GREENER_CHOICE
Mit der renommierten ClipTip Technologie, die beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen nahezu keinen Kraftaufwand erfordert, eignen sich die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten mit festgelegtem Volumen hervorragend für die Verwendung in vorgegebenen Arbeitsabläufen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4651240N
183.88 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15521925
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit der renommierten ClipTip Technologie, die beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen nahezu keinen Kraftaufwand erfordert, eignen sich die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten mit festgelegtem Volumen hervorragend für die Verwendung in vorgegebenen Arbeitsabläufen.
Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.
Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Fühlen Sie den Unterschied.
Geringer Kraftaufwand zum Aufsetzen der Spitzen auf die Pipette
Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
Weniger Risiko nicht festsitzender oder undichter Spitzen
Einmal aufgesetzt, schließen ClipTip Pipettenspitzen sicher und dicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt abgedichtet, bis Sie sich entscheiden, die Spitzen abzuwerfen – selbst bei den komplexesten Anwendungen, einschließlich Kontakt mit mehreren Spitzen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren bei jedem Anwender
Hochwertigere Ergebnisse und effizientere Forschungsarbeit.
Weitere Informationen >
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Fehlbelastung (RSI-Syndrom).
Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort 
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Verbessertes Pipettieren kleinerer Mengen
Ein neues 0.1 - 2 μl-Modell und Verbesserungen der 1 - 10 μl-Modelle optimieren die Leistung bei kleinvolumigen Anwendungen. 
Große Auswahl an ClipTip Pipettenspitzen 
Kompatible Größen mit F1-ClipTip-Pipetten: 12.5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext und 1000 μl
Lebenslange Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 200
1
200 μl
F1-ClipTip Festvolumen
Pipette mit festem Volumen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.