Learn More
Eppendorf™ F1.5-Modell ThermoMixer™
Dieser Thermocycler eignet sich für die Transformation von Bakterienstämmen und Plasmiden. Der Eppendorf™ ThermoMixer™ Modell F1.5 ist mit einem festen Block für Röhrchen 0.5/1.5/2.0 ml und Platten ausgestattet. Mit dem beheizten Deckel Eppendorf ThermoTop (optional) kann die Kondensatbildung in kleinen Gefäßen verhindert werden.
Marke: Eppendorf™ 5384000012
3368.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Technologie zur Verhinderung von Verschüttungen schützt den Deckel vor Feuchtigkeit und vor Kreuzkontaminationen
- Heizen und Mischen in0.5/1.5/2.0 ml-Reaktionsgefäßen (F0.5/F1.5/F2.0) oder Platten (FP)
- Bis 1,500 U/min (F1.5/F2.0) oder 2,000 U/min (F0.5/FP) zur wirksamen Probenmischung
- Hervorragende Ergebnisse mit 2DMix-Steuertechnologie bei ausgezeichneter Mischleistung
- Belegte Temperaturtasten (37, 42, 56 und95 °C) für einfaches und intuitives Arbeiten
- Kurze Wartezeiten durch sehr schnelle Aufheizgeschwindigkeit von bis zu 18 °C/min
- Eppendorf PhysioCare Concept für ergonomisches Arbeiten
Spezifikation
Max. ±0,5 °C bei 20 bis 45 °C. | |
1,5 ml SmartBlock | |
220 bis 240 V, 50/60 Hz, 200 W | |
170 mm | |
304 mm | |
50 bis 60 Hz | |
300 bis 1.500 U/min |
1 bis 100 °C | |
220 bis 240 V | |
ThermoMixer F1.5 | |
206 mm | |
Verwendet für die Transformation von Bakterienstämmen und Plasmiden | |
USB-Schnittstelle | |
1.500 U/min |